missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Apolipoprotein M/ApoM Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
:
0.1mg
Beschreibung
The Apolipoprotein M/ApoM Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC24679 and based on accession number NM_1911. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Menge | 0.1 mg |
| Lagerungspuffer | RIPA buffer |
| Reinheit | Protein |
| Testspezifität | Homo sapiens apolipoprotein M (APOM), mRNA. |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Synonym | apolipoprotein M, ApoM, Apo-M, G3A, HSPC336, MGC22400, NG20, NG20-like protein, Protein G3a |
| Protein State | Native |
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur