Learn More
Invitrogen™ Anza™ T4 DNA Ligase Mastermix
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke:  Invitrogen™ IVGN2108
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15501620
  • 1024.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Anza™ T4 DNA Ligase Master Mix
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
• Nur eine Ligase für die Sticky-End- und Blunt-End-Ligation
• Vierfache Konzentration ermöglicht höheres Volumen verdünnter DNA im Reaktionsgemisch
• Ligation in 15 Minuten abgeschlossen
• Praktisches Master Mix-Format reduziert Pipettieren
Certifications
CoA
Spezifikation
Spezifikation
4X
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Elutionspuffer, 1x Anza Buffer
T4-DNA-Ligase-Mastermix
1 ml Anza T4 DNA Ligase Master Mix
Bei -5 bis -30°C lagern
T4 DNA Ligase
200 Reaktionen
Anza™
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.