Learn More
Invitrogen™ Anza™ T4 DNA Ligase Mastermix
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
290.00 CHF - 1024.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 4X |
---|---|
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Enzym | T4 DNA Ligase |
Kompatibler Puffer | Elutionspuffer, 1x Anza Buffer |
Produkttyp | T4-DNA-Ligase-Mastermix |
Includes: Anza™ T4 DNA-Ligase Master Mix
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15535720
|
Invitrogen™
IVGN2104 |
50 Reaktionen |
290.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15501620
|
Invitrogen™
IVGN2108 |
200 Reaktionen |
1024.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.- Nur eine Ligase für die Ligation kohäsiver und stumpfer Enden
- 4-fache Konzentration ermöglicht höheres Volumen von verdünnter DNA im Reaktionsgemisch
- Die Ligation ist nach 15 Minuten abgeschlossen
- Praktisches Master Mix-Format reduziert Pipettieren
Certifications
CoA
Spezifikation
4X | |
T4 DNA Ligase | |
T4-DNA-Ligase-Mastermix |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Elutionspuffer, 1x Anza Buffer | |
Anza™ |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.