Learn More
Invitrogen™ Anza™ 14 SalI
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke: Invitrogen™ IVGN0146
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Includes: Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.• Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
• Ein Aufschlussprotokoll für alle DNA-Arten
• Vollständiger Verdau in 15 min
• Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Certifications
CoA
Spezifikation
75 µl Anza 14 SalI 500 µl Anza Puffer (10x) 500 µl Anza Rot-Puffer (10x) Bei -20°C lagern. |
|
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer | |
37°C | |
1500 E | |
Herkömmliches Klonen |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Sal I | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzymklonsystem | |
Anza™ |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.