Learn More
Invitrogen™ Anza™ 14 SalI
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
103.00 CHF - 417.00 CHF
Spezifikation
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Sal I
Kompatibler Puffer Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Buffer
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15575690
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
IVGN0148
8000 E
417.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15565690
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
IVGN0146
1500 E
103.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
• Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
• Ein Aufschlussprotokoll für alle DNA-Arten
• Vollständiger Verdau in 15 min
• Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Certifications
CoA
Spezifikation
Spezifikation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Sal I
Ja
Nein
Herkömmliches Klonen
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
37°C
Restriktionsenzymklonsystem
Anza™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.