Learn More
PP2A Catalytic α Mouse, Unlabeled, Clone: 46, BD
Mouse Monoclonal Antibody
370.00 CHF - 615.00 CHF
Spezifikation
Antigen PP2A Catalytic α
Klon 46
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15825519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610555
50 μg
370.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15835519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610556
150 μg
615.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
P rotein p hosphatases of the type 2A (PP2A) are composed of two regulatory and one catalytic subunit. The different subunits are encoded by multiple genes. PP2A are specific for phosphoserine and phosphothreonine residues of proteins that are involved in the regulation of cellular growth. PP2A binds and dephosphorylates the middle T antigens of polyoma virus. This interaction may regulate the transcriptional activity of the virus. The 36 kDa catalytic subunit is rapidly tyrosine phosphorylated as a result of growth factor stimulation or cell transformation. Tyrosine phosphorylation of the catalytic subunit may inactivate the phosphatase activity of PP2A.
Spezifikation
Spezifikation
PP2A Catalytic α
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
46
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Human, Mouse, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.