Learn More
anti-IgG1, PE, Clone: X40, BD
433.00 CHF - 485.71 CHF
Spezifikation
| Antigen | IgG1 |
|---|---|
| Klon | X40 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | PE |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15815848
|
BD Biosciences
340013 |
50 μg |
433.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
17899290
|
BD Biosciences
349043 |
100 μg |
485.71 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Control, Flow Cytometry
Spezifikation
| IgG1 | |
| Monoclonal | |
| RUO | |
| Primary |
| X40 | |
| PE | |
| Immunology |