Learn More
anti-IgG1, PE, Clone: X40, BD
Artikelnummer. 17899290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17899290 100 μg 100 Stück
15815848 50 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17899290 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 349043
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Mouse IgG1 antibody, clone X40, is derived from the hybridization of Sp2/0-Ag 14 mouse myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with KLH. The antibodies react specifically with keyhole limpet hemocyanin (KLH), an antigen not expressed on human cells or human cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG1
Klassifikation Monoclonal
Klon X40
Konjugat PE
Wirtsspezies Mouse
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Isotype IgG1