Learn More
anti-Human CD56, Clone: NCAM16.2; BV421 Conjugate BD
Marke:  BD Biosciences 562752
Additional Details : Gewicht : 0.00800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15842209
  • 325.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: NCAM16.2
Isotype: IgG2b, κ
Cross Reactivity Species: Hu
Immunogen: Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM
Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
Human CD56
NCAM16.2
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
Monoclonal
Brilliant Violet 421
Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM
25 Tests