missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-Human CD56, Clone: NCAM16.2; BV421 Conjugate BD
325.00 CHF - 690.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Human CD56 |
---|---|
Klon | NCAM16.2 |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Violet 421 |
Wirtsspezies | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15842209
|
BD Biosciences
562752 |
25 Tests |
325.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15832209
|
BD Biosciences
562751 |
100 Tests |
690.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: NCAM16.2
Isotype: IgG2b, κ
Cross Reactivity Species: Hu
Immunogen: Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM
Flow Cytometry
Spezifikation
Human CD56 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Primary |
NCAM16.2 | |
Brilliant Violet 421 | |
RUO | |
Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM | |
Affinity Purified |