Learn More
Dynactin p50 Mouse, Unlabeled, Clone: 25, BD
Mouse Monoclonal Antibody
349.00 CHF - 547.01 CHF
Spezifikation
Antigen Dynactin p50
Klon 25
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15815759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611002
50 μg
349.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15825759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611003
150 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Dyneins are ubiquitous, multimeric proteins that are responsible for minus end-directed microtubule-based organelle transport. They are divided into two classes, cytosolic and axonemal. The activity of cytosolic dynein is regulated by the multiprotein dynactin complex with which it co-purifies. Dynactin is composed of at least nine polypeptides with p50 being the second most abundant subunit. The complex consists of an F-actin-like core filament of actin-related protein Arp1, a heterodimer that acts as a cap at one end, and a 62kDa subunit at the other end. p150[glued] is the largest subunit of the complex. The precise function of dynactin remains to be determined, but it may be recruited to prometaphase kinetochores to assist in alignment and spindle organization during mitosis. Additionally, dynactin localizes at the tail of cytosolic dynein and activates dynein-mediated vesicle movement. Therefore, dynactin may function to anchor or target dynein to the kinetochore during mitosis.
Spezifikation
Spezifikation
Dynactin p50
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
25
Western Blot
Unconjugated
RUO
Drosophila, Human, Mouse, Rat
Human Dynactin p50 aa. 55-196
Primary
Store undiluted at -20°C.