Learn More
Csk Mouse, Unlabeled, Clone: 52, BD
Mouse Monoclonal Antibody
563.39 CHF
Spezifikation
Antigen Csk
Klon 52
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15835249
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610080
150 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The csk gene encodes a protein kinase that phosphorylates several Src family kinases including p60(c-src), p59(fyn), p53/56(lyn), p56(lck), and p62(yes). This phosphorylation occurs specifically at the carboxy-terminal tyrosine, Y527. Csk (c-src kinase) was identified based on its ability to phosphorylate exogenous Src in mammalian src-deficient cells. Establishment of a mouse csk- cell line revealed that phosphorylation of Y527 in Src was reduced 20-50%. This correlated with an increase of Src kinase activity, thus indicating Csk is a negative regulator of src. Csk-deficient cells also show an elevation in the kinase activity of p59(fyn) and p53/56(lyn). These data suggest that Csk may be a universal negative regulator of Src family kinases in vivo.
Host Species: Mouse
Clone: 52
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Rat Csk aa. 1-156
Formula Weight [Chemical]: 50kDa
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Csk
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
52
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Rat Csk aa. 1-156
Primary
Store undiluted at -20°C.