missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANO6 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 20784-1-AP-150UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16840355

  • 349.00 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

May act as a calcium-activated chloride channel.
Spezifikation

Spezifikation

ANO6
Polyclonal
Unconjugated
ANO6
ANO6, anoctamin 6, TMEM16F, Transmembrane protein 16F
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
105722, 196527
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q4KMQ2, Q6P9J9
Ano6
ANO6 Fusion Protein Ag13937
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote