Learn More
ANO6 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 CHF - 349.00 CHF
Spezifikation
Antigen ANO6
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850355
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20784-1-AP-20UL
20 μL
129.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840355
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20784-1-AP-150UL
150 μL
349.00 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
May act as a calcium-activated chloride channel.
Spezifikation
Spezifikation
ANO6
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q4KMQ2, Q6P9J9
105722, 196527
ANO6 Fusion Protein Ag13937
Primary
-20°C
ANO6
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ANO6, anoctamin 6, TMEM16F, Transmembrane protein 16F
Ano6
IgG
Antigen Affinity Chromatography