Learn More
Novus Biologicals™ Annexin A1 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18739813 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10 Milligramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18739813
Marque: Novus Biologicals™ NBL107557
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Applications: Western Blot
The Annexin A1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21569 and based on accession number NM_7. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens annexin A1 (ANXA1).
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis