Learn More
Abnova™ ANK1 (Human) Recombinant Protein
Human ANK1 full-length ORF ( AAH30957, 1 a.a. - 155 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00000286-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16141581
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MWTFVTQLLVTLVLLSFFLVSCQNVMHIVRGSLCFVLKHIHQELDKELGESEDLSDDEETISTRVVRRRVFLKGNEFQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQIDLSSADAAQEHEEVELRGSGLQPDLIEGRKGAQIVKRASLKRGKQ
Spezifikation
Spezifikation
AAH30957
ankyrin 1, erythrocytic
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ANK1
GST
286
Wheat germ expression system
25 μg
ANK, SPH1, SPH2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer