missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ ANK1 (Human) Recombinant Protein
Human ANK1 full-length ORF ( AAH30957, 1 a.a. - 155 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH30957 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 286 |
Name | ankyrin 1, erythrocytic |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16131581
|
Abnova™
H00000286-P01.10UG |
10 μg |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16141581
|
Abnova™
H00000286-P01.25UG |
25 μg |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MWTFVTQLLVTLVLLSFFLVSCQNVMHIVRGSLCFVLKHIHQELDKELGESEDLSDDEETISTRVVRRRVFLKGNEFQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQIDLSSADAAQEHEEVELRGSGLQPDLIEGRKGAQIVKRASLKRGKQ
Spezifikation
AAH30957 | |
ankyrin 1, erythrocytic | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
ANK, SPH1, SPH2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
286 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ANK1 | |
GST |