Learn More
Tocris Bioscience™ Anisomycin
JNK, SAPK and p38 activator
177.00 CHF - 553.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 22862-76-6 |
---|---|
Summenformel | C14H19NO4 |
Molekulargewicht | 265.31 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18712664
|
Tocris Bioscience™
1290/10 |
10 mg |
177.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18712504
![]() |
Tocris Bioscience™
1290/50 |
50 mg |
553.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Protein synthesis inhibitor (blocks translation). Potent activator of stress-activated protein kinases (JNK/SAPK) and p38 MAP kinase. Acts as a potent signaling agonist to selectively elicit homologous desensitization of immediate early gene induction (c-fos, fosB, c-jun, junB and junD).Chemical Identifiers
22862-76-6 | |
C14H19NO4 | |
265.31 |
Specifications
Anisomycin | |
C14H19NO4 | |
Anisomycin | |
265.31 |
22862-76-6 | |
265.31 | |
>98% |
Safety and Handling
Recommended Storage : Desiccate at +4°C
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tocris Bioscience™ Anisomycin