missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Anisomycin
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18712504
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18712504

Marke: Tocris Bioscience™ 1290/50

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

JNK, SAPK and p38 activator

Anisomycin is a protein synthesis inhibitor (blocks translation). Potent activator of stress-activated protein kinases (JNK/SAPK) and p38 MAP kinase. Acts as a potent signaling agonist to selectively elicit homologous desensitization of immediate early gene induction (c-fos, fosB, c-jun, junB and junD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 22862-76-6
Summenformel C14H19NO4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Anisomycin
Menge 50 mg
Formelmasse 265.31
Produkttyp Anisomycin
Reinheit >98%
Molekulargewicht 265.31
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt