Learn More
R&D Systems™ Mouse CCL7/MCP-3/MARC ELISA Kit (Colorimetric)
Artikelnummer. 18608870 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18608870 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18608870 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. KA2199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1547.39 CHF
    1313.55 CHF / 1 Sets
    Sparen 233.84 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 8 to 2000 pg/mL
Produktlinie Novus
Produkttyp ELISA Kit (Colorimetric)
Probentyp Cell Lysates, Plasma, Serum
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Quantification
Gen-ID (Entrez) 6354
Gensymbol CCL7
Menge 1 Kit
Forschungsgebiet Cancer
Lagerungsbedingungen Store at 4°C.
Synonym C-C motif chemokine 7, chemokine (C-C motif) ligand 7, FIC, MARC, MCP3Monocyte chemotactic protein 3, MCP-3 Small-inducible cytokine A7, MGC138465, Monocyte chemoattractant protein 3, NC28SCYA6, SCYA7MGC138463, small inducible cytokine A7 (monocyte chemotactic protein 3)
Ziel Mouse