Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Abgewinkelte Rundbodenkolben mit drei Hälsen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
2000 mL
250 mL
Beschreibung:
Mittelhals NS 24/29, Seitenhals NS 19/26
Mittelhals NS 45/40, Seitenhals NS 29/32
Mittelhals- NS 29/32, Seitenhälse - NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12394 sowie DIN-Norm
- Mit zwei abgewinkelten seitlichen Hälsen (20°)
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mittelhals NS 45/40, Seitenhals NS 29/32 |
| Kapazität (metrisch) | 10.000 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Flaschenhalstyp | Drei Hälse mit zwei abgewinkelten seitlichen Hälsen |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Produkttyp | Destillationskolben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 279 mm |