Learn More
IKA™ Ankerrührer mit PEEK-Schabern
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nutzbares Mindestvolumen beim Homogenisieren: 400 ml
- Edelstahl
- Zur Verwendung mit Laborreaktoren
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 400 ml/min |
| Farbe | Weiß |
| Enthält | PEEK-Schaber |
| Modell | LR 1000,10 |
| Form | Rühreranker |
| Typ | Rührwerkwelle |