missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amphiphysin/AMPH Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-87561-25ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Amphiphysin/AMPH Polyclonal antibody specifically detects Amphiphysin/AMPH in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Amphiphysin/AMPH | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| AMPH1, amphiphysin, amphiphysin (Stiff-Man syndrome with breast cancer 128kDa autoantigen), amphiphysin (Stiff-Mann syndrome with breast cancer 128kD autoantigen), amphiphysin I | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: EKVIPSVVIEPASNHEEEGENEITIGAEPKETTEDAAPPGPTSETPELATEQKPIQDPQPTPSAPAMGAADQLASAREA | |
| 25 μL | |
| Cancer, Immune System Diseases, Immunology, Tumor Suppressors | |
| 273 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur