Learn More
Ammoniumchlorid, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™ , für Spurenanalyse, ≥ 99.9995 % (Metallbasis)
75.69 CHF - 165.60 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12125-02-9 |
---|---|
Summenformel | ClH4N |
Molekulargewicht (g/mol) | 53.49 |
MDL-Nummer | MFCD00011420 |
InChI-Schlüssel | NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid |
PubChem CID | 25517 |
ChEBI | CHEBI:31206 |
IUPAC-Name | Azanium; Chlorid |
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
- Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
- Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
- Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
- Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
- Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Chemische Identifikatoren
12125-02-9 | |
53.49 | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
25517 | |
Azanium; Chlorid |
ClH4N | |
MFCD00011420 | |
Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid | |
CHEBI:31206 |
Spezifikation
Ammoniumchlorid | |
ClH4N | |
MFCD00011420 | |
Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid | |
[NH4 +].[Cl-] | |
53.49 | |
CHEBI:31206 | |
≥99.99 % (Metallbasis) | |
1 mmHg (160.4 °C) |
12125-02-9 | |
NH4Cl | |
4371014 | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
Azanium; Chlorid | |
25517 | |
53.49 mol | |
TraceSELECT™ | |
Vapor Density: 1.9 (vs air) |
Sicherheit und Handhabung
P305 + P351 + P338
Gehäuse H302-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 235-186-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BP4550000
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Ammonium chloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumchlorid, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™