missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammoniumchlorid, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15680890 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15680890

Marke: Honeywell-Fluka 09725100G

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

TraceSELECT™ , für Spurenanalyse, ≥ 99.9995 % (Metallbasis)

TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT

  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt

 


 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC-Name Azanium; Chlorid

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ammoniumchlorid
Menge 100 g
Strukturformel NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
Formelmasse 53.49 mol
Reinheit (%) ≥99.99 % (Metallbasis)
Güte TraceSELECT
Dampfdruck 1 mmHg (160.4 °C)
Dichte Vapor Density: 1.9 (vs air)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt