missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ AminTRAP HIS Prepacked Columns
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 5 ml
Packungsgröße:
5 Einheiten
Beschreibung
- Packed with Ni-NTA resin
- AminTRAP HIS Prepacked Columns have a standard interface and can be adapted to chromatography systems such as AKTA
- This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Packed with Ni-NTA resin in vials |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Affinity purification of HIS-tagged proteins. Can be adapted to chromatography systems such as AKTA. |
| Inhalt und Lagerung | 4°C. Do not freeze. |
| Menge | 5 x 5 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur