missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aminopeptidase A/ENPEP Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18092317 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18092317 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18092317 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297164H

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Aminopeptidase A/ENPEP Polyclonal specifically detects Aminopeptidase A/ENPEP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Aminopeptidase A/ENPEP
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Aminopeptidase A, APA, AP-A, CD249, CD249 antigen, Differentiation antigen gp160, EAP, EC 3.4.11, EC 3.4.11.7, glutamyl aminopeptidase, glutamyl aminopeptidase (aminopeptidase A), gp160
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Aminopeptidase A/ENPEP fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cancer, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Neuronal Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2028
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.