Learn More
Invitrogen™ DECAprime™ II DNA Labeling Kit
Bestehenden Methoden technisch überlegen
836.00 CHF - 1926.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | DNA-Markierungskit |
---|---|
Nachweisverfahren | Radioaktiv |
Inhalt und Lagerung | Exo– Klenow, 10x Dekamerlösung, 5x Reaktionspuffer minus dATP, 5x Reaktionspuffer minus dCTP, DECAtemplate™ GAPDH-M und 0,5 M EDTA sollten bei –20 °C gelagert werden Das Nuklease-freie Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden. |
Endprodukttyp | Sonden (markierte DNA) |
Marker oder Farbstoff | 32P (Phosphor-32) |
Includes: Exo– Klenow, 10x Dekamerlösung, 5x Reaktionspuffer minus dATP, 5x Reaktionspuffer minus dCTP, DECAtemplate™ GAPDH-M, 0.5 M EDTA, nukleasefreies Wasser.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10407304
|
Invitrogen™
AM1456 |
100 Reaktionen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10391555
|
Invitrogen™
AM1455 |
30 Reaktionen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Das Ambion-Kit dient zur Kennzeichnung von DNA mit einer Random-Priming-Methode, die im Vergleich zu bestehenden Methoden technische Verbesserungen aufweist, darunter die Verwendung eines hochreinen, exonukleasefreien Klenow- und Random-Dekamers zur Herstellung von Sonden mit mehr als 109 cpm/μg in 10-minütigen Reaktionen. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für 30 Reaktionen.
Spezifische Aktivität darf nicht zu Lasten der Ausbeute gehen.
Bei der Verwendung der Random-Priming-Methode zur Kennzeichnung von DNA besteht ein Kompromiss zwischen Sondenausbeute und spezifischer Sondenaktivität. Sowohl begrenzende Nukleotide als auch die Template-Masse wirken sich auf die Sondenausbeute aus. Bis das markierte Nukleotid begrenzend wird, gilt: Je größer die Menge des verwendeten DNA-Template, desto größer die Ausbeute der Sonde. Sobald das markierte Nukleotid jedoch begrenzend wird, führt ein zusätzliches Template nur zu einer geringeren spezifischen Aktivität, da das nicht markierte Template mit der markierten Sonde für das Ziel konkurriert.
Maximale Erträge von hochspezifischen Aktivitätssonden
Das DECAprime™ II DNA Markierungskit produziert Sonden mit maximaler spezifischer Aktivität, selbst wenn das DNA-Template unrein ist oder die Menge unbekannt oder sehr gering ist. Die Daten zeigen, dass geringe Template-Mengen lange Inkubationszeiten erfordern, damit die maximale spezifische Aktivität erreicht wird. Unter diesen Bedingungen erhöhen verlängerte Reaktionszeiten sowohl die Ausbeute als auch die spezifische Aktivität der Sonde.
Begleitprodukte:
Die NucAway™ Zentrifugationssäulen (Kat.-Nr. AM10070) werden für die Sondenreinigung empfohlen.
- Schnelle, 10-minütige Reaktionszeit
- Die Eliminierung der Klenow-Exonuklease-Aktivität maximiert die spezifische Aktivität.
- Verbesserte Kennzeichnungskinetik maximiert die Erträge
- Flexibel: Sowohl -dATP- als auch -dCTP-Puffer werden mit jedem Kit geliefert
- Dekamere sorgen für höhere Stabilität des Primer-Templates
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Markierung, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
DNA-Markierungskit | |
Exo– Klenow, 10x Dekamerlösung, 5x Reaktionspuffer minus dATP, 5x Reaktionspuffer minus dCTP, DECAtemplate™ GAPDH-M und 0,5 M EDTA sollten bei –20 °C gelagert werden Das Nuklease-freie Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden. |
|
32P (Phosphor-32) | |
DNA (allgemein) | |
Trockeneis | |
Ambion™, DECAprime™ |
Radioaktiv | |
Sonden (markierte DNA) | |
Nein | |
Direkte Markierung | |
Kit |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.