Learn More
Invitrogen™ DECAprime™ II DNA Labeling Kit
Artikelnummer. 10391555
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
30 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10391555
Marke: Invitrogen™ AM1455
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Exo– Klenow, 10x Dekamerlösung, 5x Reaktionspuffer minus dATP, 5x Reaktionspuffer minus dCTP, DECAtemplate™ GAPDH-M, 0.5 M EDTA, nukleasefreies Wasser.
Bestehenden Methoden technisch überlegen
Das Ambion-Kit dient zur Kennzeichnung von DNA mit einer Random-Priming-Methode, die im Vergleich zu bestehenden Methoden technische Verbesserungen aufweist, darunter die Verwendung eines hochreinen, exonukleasefreien Klenow- und Random-Dekamers zur Herstellung von Sonden mit mehr als 109 cpm/μg in 10-minütigen Reaktionen. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für 30 Reaktionen.
Spezifische Aktivität darf nicht zu Lasten der Ausbeute gehen.
Bei der Verwendung der Random-Priming-Methode zur Kennzeichnung von DNA besteht ein Kompromiss zwischen Sondenausbeute und spezifischer Sondenaktivität. Sowohl begrenzende Nukleotide als auch die Template-Masse wirken sich auf die Sondenausbeute aus. Bis das markierte Nukleotid begrenzend wird, gilt: Je größer die Menge des verwendeten DNA-Template, desto größer die Ausbeute der Sonde. Sobald das markierte Nukleotid jedoch begrenzend wird, führt ein zusätzliches Template nur zu einer geringeren spezifischen Aktivität, da das nicht markierte Template mit der markierten Sonde für das Ziel konkurriert.
Maximale Erträge von hochspezifischen Aktivitätssonden
Das DECAprime™ II DNA Markierungskit produziert Sonden mit maximaler spezifischer Aktivität, selbst wenn das DNA-Template unrein ist oder die Menge unbekannt oder sehr gering ist. Die Daten zeigen, dass geringe Template-Mengen lange Inkubationszeiten erfordern, damit die maximale spezifische Aktivität erreicht wird. Unter diesen Bedingungen erhöhen verlängerte Reaktionszeiten sowohl die Ausbeute als auch die spezifische Aktivität der Sonde.
Begleitprodukte:
Die NucAway™ Zentrifugationssäulen (Kat.-Nr. Nr. AM10070) werden für die Sondenreinigung empfohlen.
  • Schnelle, 10-minütige Reaktionszeit
  • Die Eliminierung der Klenow-Exonuklease-Aktivität maximiert die spezifische Aktivität.
  • Verbesserte Kennzeichnungskinetik maximiert die Erträge
  • Flexibel: Sowohl -dATP- als auch -dCTP-Puffer werden mit jedem Kit geliefert
  • Dekamere sorgen für höhere Stabilität des Primer-Templates
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Markierung, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp DNA-Markierungskit
Nachweisverfahren Radioaktiv
Inhalt und Lagerung Exo– Klenow, 10x Dekamerlösung, 5x Reaktionspuffer minus dATP, 5x Reaktionspuffer minus dCTP, DECAtemplate™ GAPDH-M und 0,5 M EDTA sollten bei
–20 °C gelagert werden Das nukleasefreie Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden.
Endprodukttyp Sonden (markierte DNA)
Marker oder Farbstoff 32P (Phosphor-32)
Mit Marker oder Farbstoff Nein
Markierungsziel DNA (allgemein)
Markierungsmethode Direkte Markierung
Versandbedingung Trockeneis
Format Kit
Produktlinie Ambion, DECAprime
Menge 30 Reaktionen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.