Learn More
Amberlite™ FPC3500(H), Ionenaustauschharz
55.69 CHF - 149.00 CHF
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
15442547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045903.30 |
250 g |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15452547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045903.A1 |
1 kg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Geeignet für die Neutralisierung starker Basen, die Rückgewinnung metallischer Ionen sowie die Isolierung und Konzentration von Antibiotika, basischen Aminosäuren, Enzymen und Peptiden