Learn More
Amberlite™ FPC3500(H), Ionenaustauschharz
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045903.A1
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Geeignet für die Neutralisierung starker Basen, die Rückgewinnung metallischer Ionen sowie die Isolierung und Konzentration von Antibiotika, basischen Aminosäuren, Enzymen und Peptiden
Spezifikation
Amberlite™ FPC3500 (H) ion exchange resin | |
1.2 g/mL | |
14,832 | |
Insoluble in water. |
MFCD08460528 | |
Weiß | |
1 kg |