Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Braune Erlenmeyerkolben mit Schliffverbindung
Click to view available options
:
Kapazität: 100 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4797 |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | Erlenmeyerkolben, 100 ml, 64 mm Durchmesser, braun, Duran Glas, 29/32 NS-Hülse, mit Normschliff, Beschriftungsschild |
| Außendurchmesser (metrisch) | 64 mm |