Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston Round Flaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
Für Langzeitlagerung und zusätzlichen Schutz für UV-empfindliche Inhalte. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Boston-Rundflaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind.
Marke:  Fisherbrand™ 02911895
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11553622
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas bietet minimale chemische Interferenz mit dem Inhalt. Baune Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum. Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas gewährleisten Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindlichen Inhalt.
  • Boston round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
  • Amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
Black Phenolic PolyCone Lined Caps
  • Form an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier
  • Liner molds itself around the sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off
  • Ideal for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates.
Spezifikation
Spezifikation
120 ml
Bernsteinfarben
160/Karton
PolyCone
Ja
Boston Round
Runde Boston-Flasche
Polyethylen
22-400 mm
Schraubverschluss
4 oz.
Glas
Schwarz
22-400
Eng
115 mm (With Closure); 112 mm (Without Closure)
4.52 in. (With Closure); 4.4 in. (Without Closure)
Phenolharz
48 mm
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Braune Boston Round Flaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage > 4oz (120mL); 22-400; 160/CS