Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston Round Flaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
Artikelnummer. p-8002027 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Verschlussgröße:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Menge:
108/Karton
12/Karton
160/Karton
24/Karton
288/Packung
30/Packung
48/Karton
60/Packung
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
30 Stück
48 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 11768729
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Langzeitlagerung und zusätzlichen Schutz für UV-empfindliche Inhalte. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Boston-Rundflaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind.
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas bietet minimale chemische Interferenz mit dem Inhalt. Baune Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum. Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas gewährleisten Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindlichen Inhalt.
  • Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper.
  • Das Glas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts.
  • Die bernsteinfarbenen Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
Schwarze Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
  • Bilden eine außergewöhnlich dichte Versiegelung und eine gute chemische Barriere.
  • Die Einlage schmiegt sich beim Festschrauben der Kappe an die Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden.
  • Ideal für alles Inhalte, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makroinvertebraten.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Material Kalk-Natron-Glas
Länge (metrisch) 95 mm
Menge 48/Karton
Verschlussfarbe Schwarz
Auskleidungsmaterial PolyCone
Halsausführung 20-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Boston Round
Höhe (metrisch) 79 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 20-400 mm
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes