Learn More
BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers
Artikelnummer. 15248816 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15248816 200 ml 2 Stück
15238816 100 ml 2 Stück
15208816 10 ml 2 Stück
15228816 50 ml 2 Stück
15258816 500 ml 2 Stück
15218816 25 ml 2 Stück
15376568 20 ml 2 Stück
15673967 5 ml 2 Stück
15683967 250 ml 2 Stück
15693967 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15248816 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 37488
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bernsteinfarbenes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
  • Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Mit USP-Chargenzertifikat
  • Klasse A, DE-M-Markierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 15.5 mm
Kapazität (metrisch) 200 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Messkolben
Gewindegröße NS 14/23
Toleranz ± 0.10 ml
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen