Learn More
BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers
Shop All Brand ProductsDescription
- Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Mit USP-Chargenzertifikat
- Klasse A, DE-M-Markierung
Specifications
Specifications
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 13 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Produkttyp | Messkolben |
| Gewindegröße | NS 14/23 |
| Toleranz | ±0.08 ml |
| Klasse | A |
| Verschlusstyp | Stopfen |