Learn More
BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers
Bernsteinfarbenes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
Marke: BRAND™ 37484
74.97 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21985" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Mit USP-Chargenzertifikat
- Klasse A, DE-M-Markierung
Spezifikation
Polypropylen | |
25 ml | |
1 | |
NS 10/19 | |
A |
9 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Messkolben | |
±0.03 ml | |
Stopfen |