Learn More
BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers Artikelnummer.: 15208816
Verfügbar ab: 01-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.70 CHF
    81.50 CHF / 2 Stück
    Sparen 2.20 CHF
    2% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers
Artikelnummer. 15208816 Alle ansehen Brand Produkte
10 ml, 2 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15208816
Marke: BRAND™ 37482
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.70 CHF
    81.50 CHF / 2 Stück
    Sparen 2.20 CHF
    2% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bernsteinfarbenes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
  • Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Mit USP-Chargenzertifikat
  • Klasse A, DE-M-Markierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 7 mm
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Messkolben
Gewindegröße NS 10/19
Toleranz ±0.02 ml
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    • Brand BLAUBRAND (DE)
      Brand BLAUBRAND (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand BLAUBRAND (DE)
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers >