Learn More
Velp Scientifica™ AM4 Heissplattenrührer mit mehreren Positionen
Artikelnummer. 15359654 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15359654
Marke: Velp Scientifica™ F20500420
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mehrpositionen-Heizplattenrührer mit vier separat gesteuerten Rührplatten.
  • Gleichmäßige Wärmeverteilung durch eine mit einer Aluminiumlegierung beschichtete Heizplatte
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Maximale Temperatur 370 °C
  • Für Becher mit bis zu 4 x 15 Litern
  • Elektronische Drehzahlregelung bis zu 1500 U/min
  • Ausgezeichnete Drehzahlregelung auch bei niedrigen Drehzahlen
  • SpeedServoTM sorgt für konstante Drehzahlen auch bei Änderungen der Viskosität
  • Hochleistungsantriebsmagnet des Typs PCM
  • Entwickelt für die längste Lebensdauer und mit 3 Jahren Garantie
  • 4 Heizrührer, unabhängig gesteuert
  • Abstand zwischen den Rührpositionen: 186 mm
  • Für Kolben bis zu Ø 135 mm
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 230 V
Rühreigenschaften Hochleistungsantriebsmagnet vom Typ PCM, betrieben von einem einphasigen Motor für Dauerbetrieb
Gehäusematerial Mit Epoxidharz lackiertes Metall
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 2.550 W
Modell AM4
Sohleneigenschaften 4 Heizrührer mit unabhängiger Steuerung
Größe 6,1 in. Durchm.
Höhe (metrisch) 115 mm
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 370 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 246 mm
Länge (metrisch) 715 mm
Wirkleistung 2.550 W
Gewicht (angloamerikanisch) 18.3 lb.
Gewicht (metrisch) 8,3 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Anzahl Positionen Mehrere
Max. Behältergröße 15 l
Rührbereich 0 bis 1.500 U/min