Learn More
Velp Scientifica™ Am4 Digital PRO Heizplattenrührer mit mehreren Positionen
Product Code. 16651724 Shop All Velp Products
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Unit Size:
1 Stück
Das Bedienfeld ist leicht zugänglich, befindet sich in einem sicheren Abstand zu Wärmequellen und ist durch eine spezielle Abflussrille vor möglichen Schäden durch verschüttete Flüssigkeiten geschützt.AM4 Digital PRO kann zur Sicherheit mit einer max Temp. programmiert werden. Nützlich für bestimmte Anwendungen, bei denen bestimmte Temperaturen nicht überschritten werden dürfen, da eine unbeabsichtigte Erwärmung verhindert wird. Eine Warnung vor der heißen Platte wird aktiviert und bleibt auch beim Ausschalten des Geräts angezeigt, bis die Temperatur der Platte auf unter 50°C abgekühlt ist.
Product Code. 16651724
Brand: Velp Scientifica™ F20500425
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Das Bedienfeld ist leicht zugänglich, befindet sich in einem sicheren Abstand zu Wärmequellen und ist durch eine spezielle Abflussrille vor möglichen Schäden durch verschüttete Flüssigkeiten geschützt.AM4 Digital PRO kann zur Sicherheit mit einer max Temp. programmiert werden. Nützlich für bestimmte Anwendungen, bei denen bestimmte Temperaturen nicht überschritten werden dürfen, da eine unbeabsichtigte Erwärmung verhindert wird. Eine Warnung vor der heißen Platte wird aktiviert und bleibt auch beim Ausschalten des Geräts angezeigt, bis die Temperatur der Platte auf unter 50°C abgekühlt ist.
Mit SpeedServoTM können Sie bis zu vier Proben auf einmal erhitzen und rühren, wobei auch bei Viskositätsveränderungen eine konstante Geschwindigkeit gewährleistet ist
  • SpeedServoTM sorgt für konstante Drehzahlen auch bei Änderungen der Viskosität (Gegenreaktion)
  • Digitalanzeige zur Feineinstellung der Rührgeschwindigkeit und der Temperatur
  • Externe Sonde für die Thermoregulation bis 250 °C, mit einer Genauigkeit von ± 1 °C
  • VTF und VTF EVO sorgen für perfekte Thermoregulation bis zu 300 °C mit einer Genauigkeit von ± 0,5 °C
  • CerAlTopTM aus mit Keramik überzogener Aluminiumlegierung sorgt für hervorragende Temperaturhomogenität, optimalen Widerstand und Wärmeübertragung
  • Erstklassige Sicherheit und Schutz für den Anwender
  • Leicht zugängliche Bedientafel
  • Kann zur Sicherheit mit einer maximalen Temperatur programmiert werden
  • Die Druckguss-Struktur ist so aufgebaut, dass versehentlich verschüttete Flüssigkeit die inneren Teile des Heizplattenrührers nicht erreichen kann
  • Der PCM-Antriebsmagnet mit hoher Leistung wird für den Dauerbetrieb von einem einphasigen Motor betrieben
Specifications
Deckplattenmaterial Keramikbeschichtete Aluminiumlegierung
Spannung 230 V
Enthält Magnetanker
Versandgewicht (angloamerikanisch) 22.5 lb.
Versandgewicht (metrisch) 10,2 kg
Gehäusematerial Mit Epoxidharz lackiertes Aluminium
Reglertyp Digital
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetanker und Thermoregulatoren
Modell Am4 Digital PRO
Größe 135 mm Durchm.
Temperatur (metrisch) 50 bis 370 °C
Temperatur (angloamerikanisch) 122°F to 698°F
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50 bis 60 Hz
Breite (metrisch) 715 mm
Stromstärke 11 A
Breite (angloamerikanisch) 27,56 in.
Wirkleistung 630 Watt/Position
Gewicht (angloamerikanisch) 21,16 lb.
Gewicht (metrisch) 9,6 kg
Typ Heizplatten-Magnetrührer
Form Rechteck
Max. Probenaufgabe 20 l/Position
Steckertyp EU
Anzahl Positionen 4
Max. Behältergröße 20 l/Position
Rührbereich 50 bis 1.500 U/min
Display Digital