Learn More
Velp Scientifica™ AM4 Digital PRO Heizplatten-Rührer mit mehreren Heiz- und Rührstellen
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramikbeschichtete Aluminiumlegierung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nutzen Sie vier in Reihe angeordnete Heizplatten unabhängig voneinander, bis zu einem Volumen von je 20 l.
- SpeedServo™ System sorgt für konstante Drehzahlen, selbst bei sich verändernder Viskosität
- CerAlTop™ Platten mit einem Durchmesser von 135 mm und aus einer mit Keramik beschichteten Aluminiumlegierung stellen eine homogene Temperatur über die gesamte Oberfläche sicher
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Stoffe, einfache Reinigung
- Bedienfeld gegen mögliche Schäden durch verschüttete Flüssigkeiten geschützt
- Ideales Regelverhalten der Thermoregulierung mit PT100-Sonde und VTF
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtete Aluminiumlegierung |
| Spannung | 230 V |
| Größe | 135 mm Durchm. |
| Temperatur (metrisch) | 20°bis 370 °C |
| Typ | Heizplatten-Magnetrührer |
| Form | Rund |
| Anzahl Positionen | 4 |
| Max. Behältergröße | 20 l |
| Rührbereich | 50 bis 1.500 U/min |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Mehr anzeigen |