Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Diesen Laufsteg verwenden
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 821409
Additional Details : Gewicht : 0.09300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15634567
  • 15.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
Innen und Außen
-40 °C bis 140 °C
Global
Aluminium
200 mm
1.016 mm
Rund
Weiß auf Blau