Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Diesen Laufsteg verwenden
Artikelnummer. p-7159862
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15624567
Marke: Brady™ 821408
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.016 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Blau