missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AlphaA Crystallin/CRYAA Antibody (1H3.B8), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18079218 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18079218 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18079218 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP21287550UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

AlphaA Crystallin/CRYAA Monoclonal specifically detects AlphaA Crystallin/CRYAA in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AlphaA Crystallin/CRYAA
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoblot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1H3.B8
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoblotting
Gen-Zugriffsnummer NP_000385.1
Gen-Alias CRYA1crystallin, alpha-1, crystallin, alpha A, Heat shock protein beta-4, HSPB4alpha-crystallin A chain, human alphaA-crystallin (CRYA1), 10HspB4
Gensymbole CRYAA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Native Alpha Crystallin
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Membrane Trafficking and Chaperones, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1409
Testspezifität Detects approx 20kDa. Does not cross-react with aB-crystallin, Beta L-crystallin, BH- crystallin, gamma-crystallin, HSP25, HSP27 or HSP47 proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.