missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha-TTP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18640131 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18640131 0.02 mL 0.02 Milliliter
18611661 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18640131 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2921700.02ml

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Alpha-TTP Polyclonal antibody specifically detects Alpha-TTP in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Alpha-TTP
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias alpha-tocopherol transfer protein, alphaTTP, Alpha-TTP, ataxia (Friedreich-like) with vitamin E deficiency, ATTP, AVED, tocopherol (alpha) transfer protein, tocopherol (alpha) transfer protein (ataxia (Friedreich-like) with vitamin Edeficiency), TPP1, TTP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-110 of human TTPA (NP_000361.1). MAEARSQPSAGPQLNALPDHSPLLQPGLAALRRRAREAGVPLAPLPLTDSFLLRFLRARDFDLDLAWRLLKNYYKWRAECPEISADLHPRSIIGLLKAGYHGVLRSRDPT
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7274
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.