Learn More
alpha-Smooth Muscle Actin Antibody Pair, Novus Biologicals™
Code produit. 18390168 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Set
Conditionnement:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Menge unitSize
18390168 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18390168 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00000059AP41
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Antibody Pair
alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal antibody specifically detects alpha-Smooth Muscle Actin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen alpha-Smooth Muscle Actin
Anwendungen Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Sandwich ELISA 0.3 to 100 ng/mL
Zusammensetzung 1x PBS, pH 7.4
Gen-Alias AAT6, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, ACTVS, alpha 2 actin, alpha SMA, alpha smooth muscle actin, alpha-actin-2, alpha-SMA, a-sma, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, growth-inhibiting gene 46, sma, smooth muscle actin
Menge 1 Set
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Developmental Biology, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 59
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.