missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18542484 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18542484 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18542484 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10093554APC

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C Polyclonal antibody specifically detects alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ADRA2L2alpha-2CAR, ADRA2RL2, ADRARL2, adrenergic, alpha-2C-, receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C4, alpha2-AR-C4, alpha-2C adrenergic receptor, Alpha-2C adrenoceptor, Alpha-2C adrenoreceptor, alpha-2C-adrenergic receptor, Alpha-2CAR, ALPHA2CAR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide comprising internal residues of the human Alpha 2c protein. Reacts with rat and mouse Alpha 2c.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 152
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.