Learn More
IKA™ Alnico V Magnetrührstäbe
Artikelnummer. p-8007154 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Geeignet für ein breites Sortiment von Behältern mit Flachboden
Nützlich zum Mischen von Reagenzien, die sich nicht lösen lassen, oder zum Vermeiden von Rückständen am Boden der Gefäße
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15398143
Marke: IKA™ 0004488700
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für ein breites Sortiment von Behältern mit Flachboden
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 15 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 5/Pckg.
Form Kugel, Zylinder
Typ Magnetrührstab