Learn More
IKA™ Alnico V Magnetrührstäbe
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Geeignet für ein breites Sortiment von Behältern mit Flachboden
Nützlich zum Mischen von Reagenzien, die sich nicht lösen lassen, oder zum Vermeiden von Rückständen am Boden der Gefäße
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für ein breites Sortiment von Behältern mit Flachboden |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Material | Alnico-Magnet |
| Menge | 5/Pckg. |
| Form | Kugel, Zylinder |