Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für ein breites Sortiment von Behältern mit Flachboden |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Material | Alnico-Magnet |
| Menge | 5/Pckg. |
| Form | Kugel, Zylinder |